Specifications
- Max. Kapazität:0 - 40,8 ml
- Max. speed:120000 min⁻¹
- Bezeichnung:Optima MAX-TL benchtop ultracentrifuge
- Modell:Optima MAX-TL
- Stromzufuhr:200 - 240 VAC , 50/60 Hz, 100 - 120 VAC
- Max. RZB:657000×g
- Temperature setting range:0...40 °C in 1 °C increments
- Anlauf-/Bremszeit:Acceleration: 10 acceleration profiles; Deceleration: 11 deceleration profiles
- Display:Full-colour LCD touch screen
- Timer:99 min, 59 sec continuous run, short run
- Gewicht:105 kg
- B×T×H:739×617×394 mm
- VE:1
- Rotors included:Yes
Specifications
About this item
Diese kompakte, leise und hocheffiziente Tisch-Ultrazentrifuge bietet unkomplizierte und kompromisslose Leistung.
- Festkörperkühlsystem (thermoelektrisches Temperaturkontrollsystem mit Druckluft; kein Kühlmittel; keine FCKW/ODC)
- Induktionsantrieb mit variabler Frequenz und Rotor-Überdrehzahl-ID
Der MAX-TL ist vollgepackt mit fortschrittlicher Technologie und dennoch einfach zu bedienen. Er ist als Gesamtsystem konzipiert, wobei die Ultrazentrifugen, Rotoren und Laborgeräte auf der Grundlage einzigartiger Eigenschaften und des Zusammenspiels von Dynamiken hergestellt und getestet werden, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
Dreht sich mit unglaublichen 120000 min⁻¹ (mit dem TLN-120-Rotor), 657000×g. Der Max TL ist mit vorhandenen Rotoren und Laborgeräten der TL-Serie kompatibel. Enthält mehrsprachige Software in neun Sprachen für mehr Effizienz und fehlerfreien Betrieb weltweit. Eine Ultrazentrifuge kann hochmolekulare Verbindungen, Viren und subzelluläre Partikel für Studienzwecke trennen.