Über diesen Artikel
Das Scotch™ 9545N Band besteht aus einem strapazierfähigen, PVC-beschichteten Gewebeträger mit einseitigem Gummikleber. Die Beschichtung ermöglicht Markierungen mit Kugelschreibern und Bleistiften.
Das Band bietet hervorragende Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit. Der Klebstoff auf Naturkautschukbasis gewährleistet eine hohe Klebkraft auf verschiedenen Oberflächen und lässt sich sauber und rückstandsfrei entfernen. Das Band lässt sich leicht von Hand abreißen.
Reißfestigkeit - 90 N/cm
Haftung auf Stahl - 3,5 N/cm
Haftung auf Träger - 2,0 N/cm
Trägermaterial des Klebebandes: Gewebe
Klebstoff: Silikongummi
Anwendungen: Dieses flexible Klebeband ist wasserabweisend und mit Markerstiften beschriftbar. Das Band eignet sich zur Farbcodierung und Markierung für permanente oder temporäre Anwendungen. Es eignet sich ideal zum Umwickeln und Bündeln von Kabeln und Leitungen sowie zur Befestigung von elektrischen und elektronischen Geräten und Anwendungen in verschiedenen Bereichen.