System Calibration Standard (7 components)
Catalog # ACSDF237594
Anbieter: CPACHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Ampoule
- VE:5 mL
- Bezeichnung:System calibration standard - 7 components in n-heptane
Technische Daten
Über diesen Artikel
System calibration standard with 7 components.
- Solvent: n-Heptane
- Volume: ampoule 5 ml
The components consists of cyclohexane 1% (w/v), 1-phenyldodecane 0,1% (w/v), o-Xylene (1,2-dimethylbenzene) 0.5% (w/v), hexamethylbenzene 0,1% (w/v), naphthalene 0,1% (w/v), dibenzothiophene 0,05% (w/v) 9-methylanthracene 0,05% (w/v).
Certifications: EN 12916