AuftragsverfolgungKontakt
TBX agar
TBX agar
TBX agar, 90 mm ready-to-use plates, -, 20
Codice catalogo LIOF10522
Nome del fornitore:   LIOFILCHEM
TBX agar
Codice catalogo LIOF10522
Nome del fornitore:  LIOFILCHEM
Numero CAS:  
TBX agar
TBX agar, 90 mm ready-to-use plates, -, 20
Numero CAS:  
Price
SFr. 48.60
Log in per disponibilità
1 * 20 ST
Product Details & Documents
X-glucuronide, contained in the TBX agar formulation, is the chromogenic agent that allows the determination of the β-Dglucuronidase activity, which is a highly specific enzyme for E. coli. Gram-positive bacteria are inhibited by bile salts.
Specifiche
Specifiche
  • VE:
    20
  • Bezeichnung:
    TBX agar, 90 mm ready-to-use plates
  • Füllung:
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..