Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung niedriger Carbonat-Gehalt
Catalog # REGES20101LC
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:40 g/mol
Density:1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548