Spécifications
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Tyvek Autoklavbeutel mit Dampfindikator, unsteril
- L×B:710×610 mm
- VE:250
Spécifications
À propos de cet article
Tyvek® 1422A Autoklavbeutel mit Dampfindikator können entweder als innere oder äußere Verpackung bei der Dampfsterilisation von pharmazeutischen Austauschprodukten verwendet werden.
- Reiß- und stichfest
- Per Heißversiegelung verschließbar
- Überlegen gegenüber papierbasierten Autoklavbeutel und -hülllen
- Schnell und beständig für Umgebungen in denen Equipment vorbereitet wird
- Dampfindikator und hydrophob
- Fusselfrei; starke Werksversiegelungen
- Außergewöhnliche Keimbarriere
Standardisiert und vereinfacht das Einpacken der Ausrüstung für die Dampfsterilisation: Die Verwendung dieser Beutel hilft auch dabei, wertvolle Zeit bei der Equipment-Vorbereitung zu sparen.
Das gute Drapierverhalten des 1422A Tyvek®-Materials ermöglicht das 'Ertasten' von Ausrüstungsteilen in der Verpackung; insbesondere beim Anheben oder Handhaben des verpackten Teils.
Da 100% der Oberfläche vom Dampf durchdrungen wird und die Trocknung ermöglicht, kann jede Ladung mit einer maximalen Effizienz und Durchsatz zusammengestellt werden.
In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt.