Tyvek Ärmelstulpen, Steril
KACC1804TW28CFDPST
- Steril:+
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Tyvek-Armstulpe, heißversiegelte Naht, spezielle Manschettenfalte, 1 Hülle pro Packung, doppelt verpackt in Tyvek-Beuteln, 710 mm
- VE:500
Extra in mehreren Schichten von Tyvek-Peelbeuteln und Polybeuteln verpackt, um Zugang zum aseptischen Bereich zu erhalten, ohne übermäßiges Besprühen und Wischen mit Desinfektionsmitteln. Die Ärmel sind einzeln verpackt und speziell gefaltet, um ein einfaches aseptisches Anziehen zu ermöglichen.
- Hergestellt und verpackt in einem ISO-zertifizierten Reinraum
- Sauber und fusselfrei
- Reiß- und stichfest
- Bietet eine hervorragende Barriere gegen Partikel und Keime
- Heißversiegelte Nähte verhindern, dass Partikel und Flüssigkeiten durch die Nähte gelangen
- Jeder Ärmel hat einen Gummizug an Arm und Handgelenk
- Spezielles Manschettenfaltendesign für einfaches aseptisches Anlegen
- Individuell doppelt verpackt in Chevron-Peel-Beuteln aus Tyvek/Folie und dann in einer dritten, versiegelten Polybeutelschicht
- Beschriftet mit Chargennummer, Herstellungsdatum und Verfallsdatum
- Validiert steril bis zu einem SAL von 10⁻⁶
- Konformitäts- und Sterilitätszertifikate werden mit jeder Sendung mitgeschickt
Die extra langen, sterilen Tyvek®-Armstulpen von Keystone-Reinraumprodukten bieten die optimale aseptische Verpackung und Präsentation, die für die kritischsten pharmazeutischen Prozesse erforderlich ist.
: CoC und Sterilitätszertifikat.