AuftragsverfolgungKontakt
Überhose, 3000
Anbieter:   Portwest
Überhose, 3000
Anbieter:  Portwest
Zertifikate
5 Varianten
Product Details & Documents
Die Solar FB31 Überhose wurde zum Schutz des Unterkörpers aus Nomex®/Lenzing® FR Viskosegewebe gefertigt. Das Design bietet hohe Bewegungsfreiheit. Zu den Merkmalen gehören eine tief geschnittene Schrittnaht, nicht abnehmbare Schulterträger, ein seitlicher Gummizug und ein Balg-Frontschlitz.
  • Schutz vor Strahlungs-, Konvektions- und Kontaktwärme
  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit versiegelten Nähten gegen Wassereintritt.
  • Ein verdeckter Klettverschluss vereinfacht das Schließen
  • Verstellbarer Schultergurt für zusätzlichen Komfort
  • Ergonomische schnell verschließbare Schnalle
  • Anti-Feuchtigkeitsstreifen am Saum
  • Schwer entflammbares Industrie-Waschband zum Aufnähen
  • Halbelastischer Bund für sicheren und bequemen Sitz
  • CE-KAT III.
Farbe: Marineblau
Wetterbedingungen. Trocken, Arbeitskleidung für den Innenbereich
 : EN 469 Level 2
 :
 :
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
  • Catalog No:
  • PRTWFB31NARS
  • PRTWFB31NARM
  • PRTWFB31NARL
  • PRTWFB31NARXL
  • PRTWFB31NARXXL
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
  • Brandschutz
  • Brandschutz
  • Brandschutz
  • Brandschutz
  • Brandschutz
  • Riskobereich:
  • Flammfest
  • Flammfest
  • Flammfest
  • Flammfest
  • Flammfest
  • Geschlecht:
  • Für Herren
  • Für Herren
  • Für Herren
  • Für Herren
  • Für Herren
  • Verschlussart:
  • Klettverschluss / Velcro®
  • Klettverschluss / Velcro®
  • Klettverschluss / Velcro®
  • Klettverschluss / Velcro®
  • Klettverschluss / Velcro®
  • Stoff:
  • 60% DuPont™ Nomex® fibre, 40% lenzing FR viscose
  • 60% DuPont™ Nomex® fibre, 40% lenzing FR viscose
  • 60% DuPont™ Nomex® fibre, 40% lenzing FR viscose
  • 60% DuPont™ Nomex® fibre, 40% lenzing FR viscose
  • 60% DuPont™ Nomex® fibre, 40% lenzing FR viscose
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Farbe
    Konfektionsgröße
    Passform
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Dunkelblau
    S
    Weit, Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 654.00
    SFr. 654.00
    1 * 1 ST
       SFr. 654.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWFB31NARS
    Modell
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Brandschutz
    Riskobereich
    Flammfest
    Geschlecht
    Für Herren
    Verschlussart
    Klettverschluss / Velcro®
    Stoff
    60% DuPont™ Nomex® fibre, 40% lenzing FR viscose
  • Dunkelblau
    M
    Weit, Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 654.00
    SFr. 654.00
    1 * 1 ST
       SFr. 654.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWFB31NARM
    Modell
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Brandschutz
    Riskobereich
    Flammfest
    Geschlecht
    Für Herren
    Verschlussart
    Klettverschluss / Velcro®
    Stoff
    60% DuPont™ Nomex® fibre, 40% lenzing FR viscose
  • Dunkelblau
    L
    Weit, Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 654.00
    SFr. 654.00
    1 * 1 ST
       SFr. 654.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWFB31NARL
    Modell
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Brandschutz
    Riskobereich
    Flammfest
    Geschlecht
    Für Herren
    Verschlussart
    Klettverschluss / Velcro®
    Stoff
    60% DuPont™ Nomex® fibre, 40% lenzing FR viscose
  • Dunkelblau
    XL
    Weit, Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 654.00
    SFr. 654.00
    1 * 1 ST
       SFr. 654.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWFB31NARXL
    Modell
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Brandschutz
    Riskobereich
    Flammfest
    Geschlecht
    Für Herren
    Verschlussart
    Klettverschluss / Velcro®
    Stoff
    60% DuPont™ Nomex® fibre, 40% lenzing FR viscose
  • Dunkelblau
    2XL
    Weit, Regular
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 654.00
    SFr. 654.00
    1 * 1 ST
       SFr. 654.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWFB31NARXXL
    Modell
    Einsatzbereiche / Verwendung
    Brandschutz
    Riskobereich
    Flammfest
    Geschlecht
    Für Herren
    Verschlussart
    Klettverschluss / Velcro®
    Stoff
    60% DuPont™ Nomex® fibre, 40% lenzing FR viscose