AuftragsverfolgungKontakt
Chemist's Spoon | Avantor
Chemist's Spoon
150 mm
Katalognr. USBE3406
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Chemist's Spoon
Katalognr. USBE3406
Chemist's Spoon
Chemist's Spoon
150 mm
Preis
SFr. 3.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Single-ended chemical spoon made from stainless steel.
  • Autoclavable
  • Easy to clean
  • 16 mm width
  • 12 g weight
Excellent chemical resistance. High temperature resistance.
Technische Daten
  • Länge:
    150 mm