Eco Hi-Vis Vests
Supplier: Portwest
Certificates
About this item
A sustainable version of a best selling basic vest, the Eco Hi-Vis Vest is manufactured from 100% recycled polyester. It has a classic reflective tape configuration that will ensure wearers are seen.
- Lightweight and comfortable
- Made using recycled polyester
- Reflective tape for increased visibility
- Certified to EN ISO 20471 after 50× washes
The Eco Hi-Vis vest features a hook and loop closure for easy access, and a generous fit for wearer comfort.
Colour: Yellow or orange
Weather conditions - Dark: High visibility, reflective clothing
Certifications: EN ISO 20471 Class 2. RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange only). ANSI/ISEA 107 Type R Class 2, ANSI/ISEA 107 Type P Class 2. CE certified.
Specifications
- Catalog No:
- PRTWEC76YERXX/3X
- PRTWEC76YERL/XL
- PRTWEC76YERS/M
- PRTWEC76ORRXX/3X
- PRTWEC76YER4X/5X
- PRTWEC76ORRL/XL
- PRTWEC76ORRS/M
- PRTWEC76ORR4X/5X
- Anwendungsbereich Outfit:
- Dienstleistungen
- Dienstleistungen
- Dienstleistungen
- Dienstleistungen
- Dienstleistungen
- Dienstleistungen
- Dienstleistungen
- Dienstleistungen
- Environmentally Preferable:
- Nachhaltige Materialien, Nachhaltige Verpackung
- Nachhaltige Materialien, Nachhaltige Verpackung
- Nachhaltige Materialien, Nachhaltige Verpackung
- Nachhaltige Materialien, Nachhaltige Verpackung
- Nachhaltige Materialien, Nachhaltige Verpackung
- Nachhaltige Materialien, Nachhaltige Verpackung
- Nachhaltige Materialien, Nachhaltige Verpackung
- Nachhaltige Materialien, Nachhaltige Verpackung
- Riskobereich:
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- HiVis
- Geschlecht:
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Arm- oder Beinlänge:
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Kurz
- Verschlussart:
- Klettverschluss / Velcro®
- Klettverschluss / Velcro®
- Klettverschluss / Velcro®
- Klettverschluss / Velcro®
- Klettverschluss / Velcro®
- Klettverschluss / Velcro®
- Klettverschluss / Velcro®
- Klettverschluss / Velcro®
- Stoff:
- 100% recycled polyester, warp knit
- 100% recycled polyester, warp knit
- 100% recycled polyester, warp knit
- 100% recycled polyester, warp knit
- 100% recycled polyester, warp knit
- 100% recycled polyester, warp knit
- 100% recycled polyester, warp knit
- 100% recycled polyester, warp knit
- Gewicht:
- 124 g/m²
- 124 g/m²
- 124 g/m²
- 124 g/m²
- 124 g/m²
- 124 g/m²
- 124 g/m²
- 124 g/m²