Chainmail Gloves
Über diesen Artikel
Perfect for meat processing environments when protection against sharp blades is vital.
- Made from stainless steel chainmail for maximum protection
- Ideal for meat processing
- Ambidextrous design suitable for left- or right-handed users
- Suited for food processing plants and resistant to greases, animal fats, and oils
- Can be used in food industries (metal detectable)
- Sold in singles
Clip fastening for improved hygiene to reduce bacteria build up. Ambidextrous to suit right and left handed users. Sold singly.
Colour: Silver
Zertifizierung: EN 1082-1. CE Food Safe. CE certified.
4 Varianten
Product Details & Documents
Perfect for meat processing environments when protection against sharp blades is vital.
- Made from stainless steel chainmail for maximum protection
- Ideal for meat processing
- Ambidextrous design suitable for left- or right-handed users
- Suited for food processing plants and resistant to greases, animal fats, and oils
- Can be used in food industries (metal detectable)
- Sold in singles
Clip fastening for improved hygiene to reduce bacteria build up. Ambidextrous to suit right and left handed users. Sold singly.
Colour: Silver
Zertifizierung: EN 1082-1. CE Food Safe. CE certified.
Dokumente
TDS Chainmail Gloves
Technisches Datenblatt
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
- Catalog No:
- PRTWAC01SIRS
- PRTWAC01SIRM
- PRTWAC01SIRL
- PRTWAC01SIRXL
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Einweg / wiederverwendbar:
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- wieder verwendbar
- Latex / ohne Latex:
- Ohne Latex
- Ohne Latex
- Ohne Latex
- Ohne Latex
- Gepudert/ungepudert:
- Ungepudert
- Ungepudert
- Ungepudert
- Ungepudert
- Material:
- Edelstahl
- Edelstahl
- Edelstahl
- Edelstahl
- Sterility:
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
- HandschuhgrößeFarbeVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWAC01SIRSBeidseitig tragbar / handspezifischBeidseitig tragbarEinweg / wiederverwendbarwieder verwendbarLatex / ohne LatexOhne LatexGepudert/ungepudertUngepudertMaterialEdelstahlSterilityNon sterile - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWAC01SIRMBeidseitig tragbar / handspezifischBeidseitig tragbarEinweg / wiederverwendbarwieder verwendbarLatex / ohne LatexOhne LatexGepudert/ungepudertUngepudertMaterialEdelstahlSterilityNon sterile - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWAC01SIRLBeidseitig tragbar / handspezifischBeidseitig tragbarEinweg / wiederverwendbarwieder verwendbarLatex / ohne LatexOhne LatexGepudert/ungepudertUngepudertMaterialEdelstahlSterilityNon sterile - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWAC01SIRXLBeidseitig tragbar / handspezifischBeidseitig tragbarEinweg / wiederverwendbarwieder verwendbarLatex / ohne LatexOhne LatexGepudert/ungepudertUngepudertMaterialEdelstahlSterilityNon sterile