AuftragsverfolgungKontakt
Hygen™ microfibre dust mop | Avantor
Hygen™ microfibre dust mop
HYGEN™ Staubwischer aus Mikrofaser für Staub, Schmutz und Partikel, Grün, 444×142×15 mm
Katalognr. 141-0117
Hygen™ microfibre dust mop
Katalognr. 141-0117
Hygen™ microfibre dust mop
Hygen™ microfibre dust mop
HYGEN™ Staubwischer aus Mikrofaser für Staub, Schmutz und Partikel, Grün, 444×142×15 mm
Preis
19.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The Rubbermaid Commercial HYGEN™ Microfibre Dust Pads trap and lock away dust, dirt, and debris mechanically and electrostatically with split-blended fibres.
  • Dense 3 - 5 micrometer quality Fibre removes more dust, dirt and microbes than conventional cleaning products
  • Advanced hook-and-loop backing holds-up under harsh laundering conditions and attaches pads more securely
  • Double finished edges retain mop shape with use over time
  • Durable for up to 500 launderings (up to 200 with chlorine)
  • Chlorine safe in hot and cold water
For use with Hygen™ PULSE™ mops.
Technische Daten
  • Farbe:
    Grün
  • Bezeichnung:
    HYGEN™ Staubwischer aus Mikrofaser für Staub, Schmutz und Partikel
  • Abmessungen:
    444×142×15 mm
  • Seq:
    04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.