AuftragsverfolgungKontakt
Avantor® ACE® PFAS Delay Columns | Avantor
Avantor® ACE® PFAS Delay Columns
Anbieter:   Avantor
Avantor® ACE® PFAS Delay Columns
Anbieter:  Avantor
Zertifikate
Avantor® ACE® PFAS Delay Columns
2 Varianten
Product Details & Documents
Background PFAS (Perfluoronated Alkyl Substances) from an LC instrument and mobile phase can interfere with the detection of PFAS in samples. The introduction of a delay column, which is plumbed before the autosampler in the LC system, will delay background PFAS to improve accuracy of PFAS measurement by LC-MS.​
  • Silica-based fully porous particle delay column
  • Universal, can be used in a workflow setup with any analytical column format/dimensions
Allows for the analysis of PFAS from the sample, without interfering PFAS compromising the analysis (present and introduced by the instrumentation). Moreover, the data output/chromatogram benefits with the respective PFAS sample peaks separated/delayed from the background PFAS peaks.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
  • Catalog No:
  • ACE-PFASD-0502
  • ACE-PFASD-0503
  • Umweltfreundlichkeit:
  • Umweltschonende Herstellung
  • Anwendung:
  • PFAS
  • PFAS
  • Kohlenstoffbelastung:
  • 20%
  • 20%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Max. Druck:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • pH-Bereich:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • USP-Code:
  • L1
  • L1
  • Umweltzertifizierung:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Säulenform
    Phase
    Säulenmaterial
    Porengröße
    Partikelgröße
    Ø int.
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • PFAS delay column
    Vorsäulen Traps
    C18 (ODS or Octadecyl)
    Edelstahl
    90 Å
    5 µm
    2,1 mm
    50 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 703.00
    SFr. 703.00
    1 * 1 ST
       SFr. 703.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ACE-PFASD-0502
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Anwendung
    PFAS
    Kohlenstoffbelastung
    20%
    Endcapped
    Ja
    Max. Druck
    1000 bar
    pH-Bereich
    2 - 8
    Surface area
    400 m²/g
    USP-Code
    L1
    Umweltzertifizierung
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • PFAS delay column
    Vorsäulen Traps
    C18 (ODS or Octadecyl)
    Edelstahl
    90 Å
    5 µm
    3,0 mm
    50 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 703.00
    SFr. 703.00
    1 * 1 ST
       SFr. 703.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ACE-PFASD-0503
    Umweltfreundlichkeit
    Anwendung
    PFAS
    Kohlenstoffbelastung
    20%
    Endcapped
    Ja
    Max. Druck
    1000 bar
    pH-Bereich
    2 - 8
    Surface area
    400 m²/g
    USP-Code
    L1
    Umweltzertifizierung