Durchlaufrotor, TCF-20
SORV75003012
- Kapazität:1350 ml
- Max. speed:20000 min⁻¹
- Bezeichnung:TCF-20 continuous flow rotor, titanium
- Kompatibel mit:Sorvall LYNX 6000 superspeed centrifuge
- VE:1
- Max. RZB:42,913×g
- Radius:96 mm
- Gewicht:7,8 kg
Führen Sie Bioverarbeitung oder Trennung großer Mengen mit sehr geringem Feststoffgehalt mit dem Thermo Scientific™ TCF-20 Continuous Flow Rotor durch. Rotor-Innovationen – vom Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorwechsel bis zur Thermo Scientific™ Auto-ID™ Rotor-Sofortidentifikation und Geschwindigkeitsreglern an jedem Rotordeckel – verkürzen die Einrichtungszeit und geben Ihnen die Gewissheit, dass der Rotor sicher ist.
- Sicherer Rotorwechsel per Knopfdruck in weniger als drei Sekunden
- Verbesserte Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit
- Keine Werkzeuge erforderlich
- Schneller Rotor- und Anwendungswechsel
- Sofortige Identifizierung eines Rotors
- Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter geladen
- Verkürzt die Einrichtungszeit und verbessert die Sicherheit
- Beschleunigt und vereinfacht das Festziehen des Rotordeckels und stellt sicher, dass der Deckel richtig angebracht ist
- Einfacheres und sichereres Anheben und Tragen der Rotoren durch das leichte Design noch weiter verbessert
K-Faktor: 826
Bioabdichtung: Ja
:
:
: