ContactUsLinkComponent
Kopfhalterung, H8
  MMMAH8
 :  3M
undefined
Kopfhalterung, H8
  MMMAH8
 :  3M
  • Bezeichnung:
    H8 Serie Kopfhalterung, Stirnband mit Ratsche
  • Seq:
  • Environmentally Preferable:
  • VE:
    1
Die 3M™ Kopfbedeckung bietet zuverlässigen Gesichtsschutz und ist mit den Gesichtsschutzschilden der 3M™ WP-Serie kompatibel.
  • Kompatibel mit den Gesichtsschutzschilden WP98 und WP96
  • Ermöglicht einen schnellen Gesichtsschutzwechsel
  • Bequemer, fester Sitz
  • Einfache und schnelle Anwendung
 :
 :
 :