- Breite:19 mm
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Glasgewebeband 5451
- Länge:33 m
- Stärke:0,14 mm
- VE:12 Roll
Das hochwertige 3M™ PTFE-Glasgewebeband 5451 hat einen braunen, mit PTFE (Polytetrafluorethylen) imprägnierten Glasfasergewebeträger. Dieses Band sorgt für eine glatte Oberfläche auf Prozessmaschinen und weist einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten auf. In Kombination mit einem druckempfindlichen Silikonklebstoff entsteht so eine Antihaftbeschichtung, die auch bei hohen Temperaturen hält.
- Die hochwertige, mit Glasfasergewebe verstärkte Rückseite bietet höhere Zugfestigkeit sowie Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- Der Silikonkleber ist hochtemperaturbeständig und langlebig
- Sorgt für eine antihaftbeschichtete, reibungsarme Oberfläche auf Heißsiegel- und Verpackungsgeräten
- Einsatz in einem breiten Temperaturbereich bis 260 °C/500° F
- Die sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme ermöglicht den Einsatz in vielen feuchten Umgebungen
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Erfüllt mehrere Spezifikationen der Luft- und Raumfahrt
Für hochfeste Anwendungen, die eine längere Haltbarkeit erfordern, wählen Sie das hochwertige 3M™ PTFE-Glasgewebeband 5451. Dieses verstärkte PTFE-Band ist beständig gegen die meisten Chemikalien und bietet eine schnelle und dauerhafte Lösung zur Reduzierung von Ablagerungen auf Verpackungs- und Heißsiegelgeräten. Es fungiert als langlebiges, antihaftbeschichtetes oder leicht lösbares Medium zwischen Oberflächen, wo Druck, Temperaturschwankungen und andere Faktoren eine gewisse Haftung erzeugen können. PTFE ist chemikalienbeständig und kann als temporäre Chemikalienbarriere eingesetzt werden. Das Band hat einen breiten Temperatureinsatzbereich und eignet sich daher für eine Vielzahl von Hochtemperaturanwendungen.
Empfohlene Anwendungen sind Heißsiegelmaschinen, Bügel- und Pressgeräte, Hochtemperaturbündelung und Formtrennung bei Verbundverklebungen. Es bietet außerdem eine gute Barriere für die Trennung unterschiedlicher Teile.