AuftragsverfolgungKontakt
DURAN® Messkolben mit Stopfenbett
DURAN® Messkolben mit Stopfenbett
Supplier:   DWK Life Sciences
DURAN® Messkolben mit Stopfenbett
Supplier:  DWK Life Sciences
Certificates
DURAN® Messkolben mit Stopfenbett
DURAN® Messkolben mit Stopfenbett
10 Options Available Below
Product Details & Documents
Ohne Teilstrich, Aufdruck und Stopfen.
  • Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
  • Mit vorgeschliffenem Stecksockel
  • Passend für DIN EN ISO 1042
  • Unkalibrierte Glaskolben ohne Eichstrich und Aufdruck
Certifications:
Ordering information: Lieferung ohne Stopfen.
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Product Family Options
Product Information
  • Kapazität
    NS
    Höhe
    Ext.Ø
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 100 ml
    12/21
    170 mm
    61 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 211.00 SFr.
    211.00 SFr.
    1 * 10 ST
       211.00 SFr.
  • 100 ml
    14/23
    170 mm
    61 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 212.00 SFr.
    212.00 SFr.
    1 * 10 ST
       212.00 SFr.
  • 200 ml
    14/23
    210 mm
    76 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 262.00 SFr.
    262.00 SFr.
    1 * 10 ST
       262.00 SFr.
  • 250 ml
    14/23
    220 mm
    81 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 239.00 SFr.
    239.00 SFr.
    1 * 10 ST
       239.00 SFr.
  • 500 ml
    19/26
    260 mm
    101 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 322.00 SFr.
    322.00 SFr.
    1 * 10 ST
       322.00 SFr.
  • 1000 ml
    24/29
    300 mm
    127 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 564.00 SFr.
    564.00 SFr.
    1 * 10 ST
       564.00 SFr.
  • 2000 ml
    29/32
    370 mm
    161 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 825.00 SFr.
    825.00 SFr.
    1 * 10 ST
       825.00 SFr.
  • 3000 ml
    29/32
    405 mm
    180 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 99.30 SFr.
    99.30 SFr.
    1 * 1 ST
       99.30 SFr.
  • 5000 ml
    37 mm
    405 mm
    217 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 132.00 SFr.
    132.00 SFr.
    1 * 1 ST
       132.00 SFr.
  • 10000 ml
    36 mm
    572 mm
    273 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 235.00 SFr.
    235.00 SFr.
    1 * 1 ST
       235.00 SFr.