- Gewinde:GL 45
- Bezeichnung:UHPLC-Kappe, 3× Kapillarenanschlüsse, 3× Fittings für Schlauch ext. Ø 3,2 mm, 2× Blindfitting
- VE:1
Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL45, frei drehbarer Einsatz aus PTFE.
- PFA-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm
- Blindfittings aus PFA zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse
- Belüftungsventil mit Wechselanzeige
Perfekt abgestimmtes System zur Entnahme von Eluenten. Mit den b.safe Fittings aus PFA können Schläuche bis zum Flaschenboden eingeführt werden. Der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab.
Das b.safe Belüftungsventil UHPLC ist speziell auf Volumenströme in der UHPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Grob- und Feinstaub, sowie von diesem getragene Mikroorganismen und andere Verunreinigungen von außen zurück.
Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen, entweder per Knopfdruck auslösen und Ventil tauschen wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einhängen. Kappen für die mobile Phase sind eine praktische und flexible Verschlussmöglichkeit im Laborbedarf, die einen effizienten Betrieb und eine optimale Abdichtung gewährleistet.