AuftragsverfolgungKontakt
Präzisions-Alkoholometer | Avantor
Präzisions-Alkoholometer
Alkoholometer, Ø 23 mm Gehäuse, 90 - 100% volume, 0,1% volume, 5...25 °C, 390 mm
Katalognr. SCNL3302083S/04/3P
Anbieter:   Ludwig Schneider
Präzisions-Alkoholometer
Katalognr. SCNL3302083S/04/3P
Anbieter:  Ludwig Schneider
Präzisions-Alkoholometer
Alkoholometer, Ø 23 mm Gehäuse, 90 - 100% volume, 0,1% volume, 5...25 °C, 390 mm
Preis
598.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Alkoholometer zur Bestimmung der Volumenkonzentration bzw. des Alkoholgehalts in Alkohol-Wasser-Gemischen.
  • Temperatureinstellung: 20 °C
  • Hohe Präzision auf internationale Standards
  • Robustes und dauerhaftes Design
Mit blauem Füllthermometer im Körper.
Zertifizierung: Inklusive DAkkS-Kalibrierzertifikat mit 2×3 Kalibrierpunkten.
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Technische Daten
  • Temperaturbereich:
    5...25 °C
  • Bezeichnung:
    Alkoholometer, Ø 23 mm Gehäuse
  • Länge:
    390 mm
  • Teilung:
    0,1% volume
  • Messbereich:
    90 - 100% volume