ContactUsLinkComponent
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) ≥99%
Katalognr. SPCMAD125-1KG
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS-Nummer:  
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) ≥99%
Katalognr. SPCMAD125-1KG
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • VE:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay (%):
    99
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :551.14 g/mol
Lagertemperatur:Kühlschrank
EINECS:213-579-1
CAS-Nummer:987-65-5
 :MFCD00080339
Formel:C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃