ContactUsLinkComponent
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate ≥98,0%
Katalognr. SPCMA1375-50KGBL
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS-Nummer:  
L-Aspartic acid monosodium salt monohydrate ≥98,0%
Katalognr. SPCMA1375-50KGBL
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Fiber drum
  • VE:
    50 kg
  • Seq:
    4418
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    98.0 - 101.0%
  • Specific Rotation [A]D:
    +19.0 to +21.0
  • Transmittance:
    95.0 %
  • Chloride (Cl):
    max. 0.04 %
  • Ammonium (NH₄):
    max. 0.04 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :173.11 g/mol (155.10 anhy)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:323194-76-9
Formel:C₄H₆NNaO₄·H₂O
MDL-Nummer:MFCD00152960