Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Zinc picolinate
Zinc picolinate, Pulver 200-400 Mesh
Zinc picolinate, Pulver 200-400 Mesh
SPCMZ1088-25KGBL
:
Spectrum Chemical
:
Zinc picolinate, Pulver 200-400 Mesh
SPCMZ1088-25KGBL
:
Spectrum Chemical
:
VE:
25 kg
Seq:
4283
Assay:
Aprx.200 MG Zn/G
Lead (Pb):
max. 10 ppm
Arsenic (As):
max. 5 ppm
:
:
Raumtemperatur
:
17949-65-4
:
MFCD00145544