Locust bean gum FCC
Anbieter: Spectrum Chemical
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:9000-40-2
:
MDL-Nummer:MFCD00131257
Lagertemperatur:Raumtemperatur
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Galactomannans:0.75
- Acid-Insoluble Matter:max.4.0 %
- Arsenic (As):max. 3 mg/kg
- Ash (Total):max. 1.2 %
- Lead (Pb):max. 5 mg/kg
Ergebnisse des Spezifikationstests
Frequently Bought Together