Caprylic/capric triglyceride
Anbieter: Spectrum Chemical
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:73398-61-5
:
Formel:C₂₁H₃₉O₆
:387.5 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Saponification Value:325 - 360
- Specific Gravity:0.94 - 0.96
Ergebnisse des Spezifikationstests
Frequently Bought Together