Calcium thioglycolate trihydrate
Catalog # SPCMC1701-50KGBL
Anbieter: Spectrum Chemical
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Fiber drum
- VE:50 kg
- Seq:4418
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:276.35 g/mol
:GHS07
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:65208-41-5
:MFCD00043437
Formel:C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O
MDL-Nummer:MFCD00150707