ContactUsLinkComponent
Adipohydrazide ≥99%
  SPCMA3802-20KGBL
 :  
Adipohydrazide ≥99%
  SPCMA3802-20KGBL
 :  
  • VE:
    20 kg
  • Seq:
    4241
  • Assay:
    99% Min.
 :
 :174.2 g/mol
 :446 °C (1013 hPa)
 :181…182 °C
 :Raumtemperatur
 :213-999-5
 :1071-93-8
 :C₆H₁₄N₄O₂
 :MFCD00007614