Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
N-Ethyldiisopropylamin
N-Ethyldiisopropylamine ≥99%
N-Ethyldiisopropylamine ≥99%
N-Ethyldiisopropylamine ≥99%
SPCMD2163-200LTBL
:
Spectrum Chemical
:
N-Ethyldiisopropylamine ≥99%
SPCMD2163-200LTBL
:
Spectrum Chemical
:
VE:
200 L
Seq:
5549
Assay:
0.99
:
:
129.25 g/mol
:
0,742
:
Raumtemperatur
:
2733
:
38,II
:
GHS02
:
GHS05
:
GHS06
:
GHS07
:
7087-68-5
:
C₈H₁₉N
:
MFCD00008868