ContactUsLinkComponent
Ätzend
Reizend
Calcium hydroxide ≥95,0%, Pulver FCC
Katalognr. SPCMC1116-2.5KG
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS-Nummer:  
Ätzend
Reizend
Calcium hydroxide ≥95,0%, Pulver FCC
Katalognr. SPCMC1116-2.5KG
Anbieter:  Spectrum Chemical
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Poly pail
  • VE:
    2,5 kg
  • Seq:
    4076
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay [Ca(OH)₂]:
    95.0 - 100.5%
  • Acid-Insoluble Substances:
    max. 0.5 %
  • Arsenic (As):
    max. 3 mg/kg
  • Carbonate:
    To Pass Test
  • Fluoride:
    max. 0.005 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :74.09 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
UN:3262
ADR:8,III
 :GHS05
 :GHS07
CAS-Nummer:1305-62-0
Formel:Ca(OH)₂
MDL-Nummer:MFCD00010901