ContactUsLinkComponent
Kaliumpermanganat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.02 mol (0.1N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Corrosivo
Ambiente
Kaliumpermanganat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.02 mol (0.1N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Codice catalogo 91352.600
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Corrosivo
Ambiente
Kaliumpermanganat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.02 mol (0.1N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Codice catalogo 91352.600
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Packung:
    Glass ampoule
  • VE:
    1 Ampoul
  • Seq:
    0501
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Molarity:
    0.0199 - 0.0201 mol/l (20°C)
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :158.03 g/mol
 :Dose for preparation of 1 litre of solution.
 :GHS05
 :GHS09
temperatura di conservazione:Raumtemperatur
Numero CAS:7722-64-7
Formula:KMnO₄
Numero MDL:MFCD00011364