AuftragsverfolgungKontakt
MICROFLEX® 31-103 Kompostierbare Einweghandschuhe
MICROFLEX® 31-103 Kompostierbare Einweghandschuhe
Catalog #
MICROFLEX® 31-103 Kompostierbare Einweghandschuhe
Catalog #
Supplier:  
MICROFLEX® 31-103 Kompostierbare Einweghandschuhe
MICROFLEX® 31-103 Kompostierbare Einweghandschuhe
Product Details & Documents
MICROFLEX® 31-103-Handschuhe erreichen in industriellen Kompostierungsanlagen innerhalb von 180 Tagen eine biologische Abbaubarkeit von 90%+.
  • Die Formulierung aus einer biobasierten PLA-Mischung (Polymilchsäure) reduziert die Umweltbelastung
  • EN 13432-Zertifizierung für zertifizierte kompostierbare Handschuhe
  • Made in Portugal (EU); Unterstützung lokaler Produktion
Sie bieten zertifizierten Schutz und sind das einzige PLA-Mischprodukt auf dem Markt mit Virenzertifizierungen nach EN ISO 374-1 Typ C und EN ISO 374-5. Diese umweltfreundlichen Handschuhe sind in kompostierbaren Polybeuteln zu 200 Stück verpackt, um Verpackungsmüll zu reduzieren. Ihr Herstellungsprozess nutzt 100% Ökostrom aus Solarenergie und Wasserkraft.
Um Allergierisiken zu verringern, enthalten diese Handschuhe keine Silikone oder Beschleuniger und sind allergenfrei.
Certifications: CE 0493, EN 13432, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Für Lebensmittelkontakt zugelassen, Lebensmittelkontakt, ISO 9001, OK Kompost INDUSTRIAL (TÜV Österreich), UKCA 0321.
Packaging:
Caution: