ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, polyisoprene, sterile, Biogel® PI Tech
undefined
Cleanroom gloves, polyisoprene, sterile, Biogel® PI Tech
  • Catalog No:
  • 112-6358
  • 112-6354
  • 112-6355
  • 112-6360
  • 112-6359
  • 112-6361
  • 112-6356
  • 112-6357
  • Beidseitig tragbar / handspezifisch:
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Environmentally Preferable:
  • Umweltschonende Herstellung, Nachhaltige Verpackung
  • Umweltschonende Herstellung, Nachhaltige Verpackung
  • Umweltschonende Herstellung, Nachhaltige Verpackung
  • Umweltschonende Herstellung, Nachhaltige Verpackung
  • Umweltschonende Herstellung, Nachhaltige Verpackung
  • Umweltschonende Herstellung, Nachhaltige Verpackung
  • Umweltschonende Herstellung, Nachhaltige Verpackung
  • Umweltschonende Herstellung, Nachhaltige Verpackung
  • Einweg / wiederverwendbar:
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Latex / ohne Latex:
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Gepudert/ungepudert:
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Reinraumklasse:
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • Stulpenart:
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
  • Cuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
  • Cuff_Style-21391117|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099
  • Stärke - Stulpe:
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • Fingerdicke:
  • 0,27 mm
  • 0,27 mm
  • 0,27 mm
  • 0,27 mm
  • 0,27 mm
  • 0,27 mm
  • 0,27 mm
  • 0,27 mm
  • Stärke - Handfläche:
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • 0,25 mm
  • Reißfestigkeit:
  • 30 MPa
  • 30 MPa
  • 30 MPa
  • 30 MPa
  • 30 MPa
  • 30 MPa
  • 30 MPa
  • 30 MPa
  • Dehnungsgrenze:
  • 1100
  • 1100
  • 1100
  • 1100
  • 1100
  • 1100
  • 1100
  • 1100
  • EN Standard:
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • Umweltzertifizierung:
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001
Frequently Bought Together