Glänzend weiße Etiketten aus Polyester mit RFID zur Bestandsverfolgung
BRDY307923
: Brady
- Typ:UHF
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Druckeretiketten zur RFID Verfolgung
- Länge:26,00 mm
- Material:Polyester
- Modell:THT-UHF-423-53X26
- VE:1 Roll
- Breite:53,00 mm
UHF-RFID-Etikett für allgemeine Anwendungen, wie Einzelhandel, Industrie, Lieferketten und andere. Die Antenne ist für die Anwendung auf nicht metallischen Oberflächen vorgesehen.
- Frequenztyp: UHF
- Betriebsfrequenz: Global (860–960 MHz) (ETSI-Band)
- Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C
- Lesebereich: bis zu 11 Metern
- Dicke: 0.240 cm
Etikettenoberfläche aus Polyester, der Chip ist mit anisotrop leitfähiger Klebefolie an der Aluminium-Antenne befestigt, geeignet für Thermotransferdruck, einschließlich RFID-Codierung. Die Etiketten sind nach außen aufgewickelt und zu 100 % geprüft. 500 gute RFID-Etiketten pro Rolle, fehlerhafte Etiketten sind markiert.
UHF-RFID-Etikett für die allgemeine Anwendung eignet sich für den Innen- und Außenbereich. Es unterstützt große Lesebereiche und ist beständig gegen UV-Strahlung.