Mattweiße, chemikalienbeständige RFID-Etiketten aus Polyester für Objektträger
Catalog # BRDY309083
Supplier: Brady
Specifications
- Typ:UHF
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Chemikalienbeständige RFID-Druckeretiketten für Objektträger
- Länge:16,00 mm
- Material:Polyester
- Modell:THT-UHF-481-24x16
- VE:1 Roll
- Breite:24,00 mm
Specifications
About this item
Das RFID-Etikett ist für medizinische Objektträger in Laboren vorgesehen, und kann auch in der Pharmazie und in Gesundheitseinrichtungen verwendet werden.
- UHF-RFID-Etikett für medizinische Objektträger
- Frequenztyp: UHF
- Betriebsfrequenz: Global (860–960 MHz) (ETSI-Band)
- Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C
- Lesebereich: bis zu 1 Meter
- Dicke: 0.290 cm
Etikettenoberfläche aus Polyester, der Chip ist mit anisotrop leitfähiger Klebefolie an der Aluminium-Antenne befestigt, geeignet für Thermotransferdruck, einschließlich RFID-Codierung. Die Etiketten sind nach außen aufgewickelt und zu 100 % geprüft. 500 gute RFID-Etiketten pro Rolle, fehlerhafte Etiketten sind markiert.