AuftragsverfolgungKontakt
Lederhandschuhe, Oves A260 | Avantor
Lederhandschuhe, Oves A260
Anbieter:   Portwest
Lederhandschuhe, Oves A260
Anbieter:  Portwest
Zertifikate
4 Varianten
Product Details & Documents
Dieser Fahrerhandschuh wird aus Ziegenleder hergestellt, einem der weichesten und gleichzeitig stärksten verfügbaren Leder.
  • Klassischer Fahrerhandschuh aus Leder
  • Hergestellt aus widerstandsfähigem Ziegenleder von höchster Qualität
  • Atmungsaktives Leder für die Nutzung in mildem und warmen Klima
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Handfläche aus Leder verbessert die Haltbarkeit erheblich
Die Atmungsaktivität seines Leders ist ideal für den Einsatz in warmen Klimazonen, da die Hände vor Überhitzung geschützt werden.
Zertifizierung: EN 388:2016 + A1: 2018 (2132X)
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
  • Catalog No:
  • PRTWA260GRRM
  • PRTWA260GRRL
  • PRTWA260GRRXL
  • PRTWA260GRRXXL
  • Modell:
  • A260
  • A260
  • A260
  • A260
  • Beidseitig tragbar / handspezifisch:
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Einweg / wiederverwendbar:
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • wieder verwendbar
  • Stulpenart:
  • Elastisch
  • Elastisch
  • Elastisch
  • Elastisch
  • EN Standard:
  • EN 388:2016 + A1: 2018 (2132X)
  • EN 388:2016 + A1: 2018 (2132X)
  • EN 388:2016 + A1: 2018 (2132X)
  • EN 388:2016 + A1: 2018 (2132X)
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Handschuhgröße
    Farbe
    Verfügbarkeit
    Preis
  • M
    Hellgrau
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE - SFr. 76.60
    SFr. 76.60
    1 * 12 PAIRE
       SFr. 76.60
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWA260GRRM
    Modell
    A260
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Handspezifisch
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Stulpenart
    Elastisch
    EN Standard
    EN 388:2016 + A1: 2018 (2132X)
  • L
    Hellgrau
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE - SFr. 76.60
    SFr. 76.60
    1 * 12 PAIRE
       SFr. 76.60
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWA260GRRL
    Modell
    A260
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Handspezifisch
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Stulpenart
    Elastisch
    EN Standard
    EN 388:2016 + A1: 2018 (2132X)
  • XL
    Hellgrau
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE - SFr. 76.60
    SFr. 76.60
    1 * 12 PAIRE
       SFr. 76.60
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWA260GRRXL
    Modell
    A260
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Handspezifisch
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Stulpenart
    Elastisch
    EN Standard
    EN 388:2016 + A1: 2018 (2132X)
  • XXL
    Hellgrau
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 PAIRE
    1 * 12 PAIRE - SFr. 76.60
    SFr. 76.60
    1 * 12 PAIRE
       SFr. 76.60
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWA260GRRXXL
    Modell
    A260
    Beidseitig tragbar / handspezifisch
    Handspezifisch
    Einweg / wiederverwendbar
    wieder verwendbar
    Stulpenart
    Elastisch
    EN Standard
    EN 388:2016 + A1: 2018 (2132X)