ContactUsLinkComponent
Value Plastics® Adapteranschlüsse, Finger Snap Luer Lock-Ring, Gerade
Value Plastics® Fitting, Polypropylene, Straight, Snap Luer Lock Ring; 1000/PK
Catalog # MFLX45518-74BLK
undefined
Value Plastics® Fitting, Polypropylene, Straight, Snap Luer Lock Ring; 1000/PK
Catalog # MFLX45518-74BLK
Specifications
  • Verbindungstyp:
    Luer Ring
  • Flow pattern:
    Straight
  • Bezeichnung:
    Fitting, Polypropylene, Straight, Snap Luer Lock Ring; 1000/PK
  • Connection type (port 1):
    Snap luer lock ring
  • VE:
    1.000
  • Fitting material:
    Polypropylene
Specifications
About this item
Vollständige Materialrückverfolgbarkeit durch Sicherstellung der Prozessintegrität.
  • Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie den passenden Anschlusstyp für Ihre Anwendung – kontaktieren Sie unsere kostenlose technische Anwendungsberatung*
  • Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für größte chemische Verträglichkeit
  • Einmalige benutzerdefinierte Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
  • Einzigartige Verpackungsoptionen umfassen Einzelverpackungen, Pakete und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Hergestellt aus zu 100% reinen Rohstoffen in einer Umgebung der Klasse 100,000
  • Connection Type: Snap Luer Lock Ring
Diese Luer-Anschlüsse sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Spritzen oder kleine Schläuche. Hergestellt in Übereinstimmung mit ISO 594-1-Standards, diese Anschlüsse sind gereinigt, geprüft und vollständig rückverfolgbar. Alle Teile halten enge Maßtoleranzen ein für eine erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit.
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution:
  • Verbindungstyp:
    Luer Ring
  • Flow pattern:
    Straight
  • Bezeichnung:
    Fitting, Polypropylene, Straight, Snap Luer Lock Ring; 1000/PK
  • Environmentally Preferable:
  • Connection type (port 1):
    Snap luer lock ring
  • VE:
    1.000
  • Fitting material:
    Polypropylene