Value Plastics® Fitting, Nylon, Straight, Male Luer x 1/4-28 UNF; 1000/PK
Catalog # MFLX45505-82BLK
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
- Verbindungstyp:Male Luer to Thread
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Fitting, Nylon, Straight, Male Luer x 1/4-28 UNF; 1000/PK
- Seq:06
- Connection type (port 1):Male luer lock
- Connection type (port 2):1/4-28 UNF
- No. of ports:2
- Garantie:3 Months
- VE:1.000
- Fitting material:Nylon
- Thread size UNF(M) (port 1):1/4"-28
Specifications
About this item
Einfacher Übergang auf ein Luer-Anschluss.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie den passenden Anschlusstyp für Ihre Anwendung – kontaktieren Sie unsere kostenlose technische Anwendungsberatung*
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für größte chemische Verträglichkeit
- Einmalige benutzerdefinierte Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Einzigartige Verpackungsoptionen umfassen Einzelverpackungen, Pakete und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Connection Type: Male Luer to 1/4-28 UNF
Vervollständigen Sie Ihre Luer-Anschlüsse ganz einfach mit diesen Premium-Anschlüssen. Im Lieferumfang sind einige Sonderkonfigurationen enthalten, die nur in Polycarbonat erhältlich sind. Der Schnapp-Luer-Verschlussring ist für die Verwendung mit Außen-Luer-Schlauchanschlüssen mit breiter Bohrung vorgesehen. Material aus Nylon weist eine gute chemische Beständigkeit auf und kann durch Autoklav, Ethylenoxid- , oder Gammabestrahlung sterilisiert werden.
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution:
- Verbindungstyp:Male Luer to Thread
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Fitting, Nylon, Straight, Male Luer x 1/4-28 UNF; 1000/PK
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Connection type (port 1):Male luer lock
- Connection type (port 2):1/4-28 UNF
- No. of ports:2
- Garantie:3 Months
- VE:1.000
- Fitting material:Nylon
- Thread size UNF(M) (port 1):1/4"-28