Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Medien für die Mikrobiologie
Fertigmedien für die Mikrobiologie
Nährmedien in Flaschen
Nährmedien in Flaschen
Katalognr. HIMEFD057-5VL
Anbieter:
HIMEDIA
CAS-Nummer:
Bild vergrößern
Nährmedien in Flaschen
Katalognr. HIMEFD057-5VL
Anbieter:
HIMEDIA
CAS-Nummer:
Technische Daten
VE:
5
Bezeichnung:
TTC-Lösung 1%
Technische Daten
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails