- Farbe:Weiß
- Größe:Large
- VE:5
Die integrierte Aufhängungshaube der 3M™ Versaflo™ S-400-Serie ist eine Kopfbedeckung mit integrierter Kopfaufhängung, die Kopf, Gesicht, Nacken und Schultern schützt. Die Haube kann mit 3M™-Atemschutzgeräten und luftversorgten Atemschutzsystemen in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden.
- Schützt Gesicht und Augen vor Flüssigkeitsspritzern und niederenergetischen fliegenden Partikeln und Staub (Klasse F)
- Zur Verwendung mit bestimmten 3M™ Powered Air Purifying- und Supply Air Respirator-Systemen
- Verfügt über die 3M™ Quick Release Swivel (QRS)-Verbindung
- Mehrzweck-Spinnvlies-/Laminatfolie aus zweilagigem Polypropylen
Holen Sie sich Kopf-, Augen- und Gesichtsschutz mit der Haube der Versaflo™ S-Serie, wenn Sie in der Lebensmittel- und Getränke- oder pharmazeutischen Herstellung arbeiten. Die integrierte Kopfaufhängung bietet Kopf-, Gesichts-, Hals- und Schulterabdeckung und die Augen und das Gesicht werden durch die Abdeckung vor Flüssigkeitsspritzern und niederenergetischen fliegenden Partikeln und Staub geschützt.
Dieses kostengünstige Kopfteil wurde aus einem zweischichtigen laminierten Folienmaterial hergestellt. Durch die integrierte Aufhängung eignet es sich für Anwendungen, die einen häufigen Austausch des gesamten Kopfteils erfordern oder bei denen eine geringere Verschmutzung des Oberstoffs auftritt. Die Aufhängungsbaugruppe und die Lufteinlasskomponenten können leicht entfernt und für getrennte Abfallströme getrennt werden. Es ist keine Montage erforderlich, sodass es direkt aus der Verpackung verwendet werden kann.