- Messbereich:−50...+1000 °C
- Auflösung:0,1 °C (−50...+499,9 °C); 1 °C (Remaining Range)
- Gewicht:191 g
- Schutzart:IP 40; IP 65 mit TopSafe
- Bezeichnung:Testo 922 Differenz-Temperaturmessgerät für TC Typ K mit App
- B×T×H:135×60×28 mm
- Batterielebensdauer:120 h
- Akku-Typ:3× AA
- Gehäusematerial:ABS and PC/TPE
- Genauigkeit:±(0,5 °C + 0,3% of mv) (−50...+1000 °C)
- VE:1
- Fühler:2× TC Type K
Das Temperaturmessgerät testo 922 ist ein vielseitiges Instrument: Es ermittelt nicht nur schnell und präzise Temperaturen, sondern berechnet auch direkt die Differenztemperatur. So sind Messungen ebenso schnell erledigt, wie die Dokumentation mit der praktischen testo Smart App für Smartphones und Tablets Eine typische Anwendung des testo 922 ist die Kontrolle der Vor-/Rücklauftemperatur an Heizkreisverteilern. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Thermoelement-Fühler vom Typ K, jedoch ist das testo 922 auch mit anderen handelsüblichen TE Typ K-Fühlern kompatibel.
- Vielfältige Einsatzgebiete durch großen Messbereich
- Große Auswahl an kompatiblen Fühlern optional
Die testo Smart App unterstützt Sie nicht nur mit der Dokumentation Ihrer Messergebnisse. Auch die Konfiguration des testo 922, Anzeige und Speicherung der Messwerte erledigt der smarte Assistent für Sie. Die App macht aus Ihrem Smartphone auch ein zweites Display.
Lagerung bei −20 bis +50 °C.