AuftragsverfolgungKontakt
96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning® | Avantor
96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
Anbieter:   Corning
96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
Anbieter:  Corning
Zertifikate
96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
96-well solid black and white polystyrene microplates, Corning®
22 Varianten
Product Details & Documents
These 96-well solid black and white polystyrene microplates are designed to reduce well-to-well cross-talk.
White microplates enhance luminescent signals and have low background luminescence.
Black microplates have low background fluorescence and minimise light scattering.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 734-1622
  • 734-4171
  • 734-1626
  • 734-4153
  • 734-4117
  • 734-1625
  • 734-1623
  • 732-5517
  • CORN3789A
  • 734-1643
  • 734-1666
  • 734-1667
  • 732-5515
  • 732-5596
  • 732-5522
  • 734-4169
  • 734-1662
  • CORN4591
  • 734-1664
  • 734-1665
  • 734-1549
  • 734-1663
  • Umweltfreundlichkeit:
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltschonende Herstellung
  • Umweltzertifizierung:
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • RECs, ISO 14001 - Kennebunk
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Anz. Wells
    Farbe
    Empf. Arbeitsvolumen
    Wellvolumen
    Steril
    Verpackt
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Durchgängig schwarze 96-Well-Mikrotiterplatten mit halber NBS™ Oberfläche, ohne Deckel
    96
    Schwarz
    25 - 125 µl
    190 µl
    -
    25/Beutel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 1 540.00 SFr.
    1 540.00 SFr.
    1 * 100 ST
       1 540.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    734-1622
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Durchgängig schwarze 96-Well-Mikrotiterplatten mit halber NBS™ Oberfläche, ohne Deckel
    96
    Schwarz
    25 - 125 µl
    190 µl
    -
    5/Beutel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 387.00 SFr.
    387.00 SFr.
    1 * 25 ST
       387.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    734-4171
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Durchgängig schwarze 96-Well-Mikrotiterplatten mit halber Breite, unbehandelt, ohne Deckel
    96
    Schwarz
    25 - 125 µl
    190 µl
    -
    25/Beutel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 686.00 SFr.
    686.00 SFr.
    1 * 100 ST
       686.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    734-1626
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Durchgängig schwarze 96-Well-Mikrotiterplatten mit halber Breite, TC-behandelt, mit Deckel
    96
    Schwarz
    25 - 125 µl
    190 µl
    +
    25/Beutel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 842.00 SFr.
    842.00 SFr.
    1 * 100 ST
       842.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    734-4153
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Durchgängig weiße 96-Well-Mikrotiterplatten mit halber NBS™ Oberfläche, ohne Deckel
    96
    Weiß
    75 - 200 µl
    190 µl
    -
    25/Beutel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 1 330.00 SFr.
    1 330.00 SFr.
    1 * 100 ST
       1 330.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    734-4117
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Durchgängig weiße 96-Well-Mikrotiterplatten mit halber Breite, unbehandelt, ohne Deckel
    96
    Weiß
    25 - 125 µl
    190 µl
    -
    25/Beutel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 736.00 SFr.
    736.00 SFr.
    1 * 100 ST
       736.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    734-1625
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Durchgängig weiße 96-Well-Mikrotiterplatten mit halber Breite, TC-behandelt, mit Deckel
    96
    Weiß
    25 - 125 µl
    190 µl
    +
    25/Beutel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 1 080.00 SFr.
    1 080.00 SFr.
    1 * 100 ST
       1 080.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    734-1623
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Runder Boden, NBS™ Oberfläche
    96
    Weiß
    75 - 200 µl
    330 µl
    -
    25/Beutel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 1 230.00 SFr.
    1 230.00 SFr.
    1 * 100 ST
       1 230.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    732-5517
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Runder Boden, unbehandelt
    Weiß
    75 - 200 µl
    330 µl
    -
    25/Beutel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 711.00 SFr.
    711.00 SFr.
    1 * 100 ST
       711.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    CORN3789A
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Runder Boden, unbehandelt
    96
    Schwarz
    75 - 200 µl
    330 µl
    -
    25/Beutel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 652.00 SFr.
    652.00 SFr.
    1 * 100 ST
       652.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    734-1643
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Flacher Boden, Oberfläche mit hoher Bindungsaffinität
    96
    Weiß
    75 - 200 µl
    360 µl
    -
    25/Beutel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 587.00 SFr.
    587.00 SFr.
    1 * 100 ST
       587.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    734-1666
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Flacher Boden, Oberfläche mit hoher Bindungsaffinität
    96
    Schwarz
    75 - 200 µl
    360 µl
    -
    25/Beutel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 587.00 SFr.
    587.00 SFr.
    1 * 100 ST
       587.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    734-1667
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Flacher Boden, NBS™ Oberfläche
    96
    Weiß
    75 - 200 µl
    360 µl
    -
    25/Beutel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 1 510.00 SFr.
    1 510.00 SFr.
    1 * 100 ST
       1 510.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    732-5515
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Flacher Boden, NBS™ Oberfläche
    96
    Weiß
    75 - 200 µl
    360 µl
    -
    5/Beutel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 380.00 SFr.
    380.00 SFr.
    1 * 25 ST
       380.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    732-5596
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Flacher Boden, NBS™ Oberfläche
    96
    Schwarz
    75 - 200 µl
    360 µl
    -
    25/Beutel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 1 380.00 SFr.
    1 380.00 SFr.
    1 * 100 ST
       1 380.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    732-5522
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Flacher Boden, NBS™ Oberfläche
    96
    Schwarz
    75 - 200 µl
    360 µl
    -
    5/Beutel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - 350.00 SFr.
    350.00 SFr.
    1 * 25 ST
       350.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    734-4169
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Flacher Boden, unbehandelt
    96
    Weiß
    75 - 200 µl
    360 µl
    -
    25/Beutel
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 527.00 SFr.
    527.00 SFr.
    1 * 100 ST
       527.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    734-1662
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • 96- Well round bottom, ultra-low attachment surface, PS
    Schwarz
    75 - 200 µl
    360 µl
    +
    1/bag
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 24 ST
    1 * 24 ST - 769.00 SFr.
    769.00 SFr.
    1 * 24 ST
       769.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    CORN4591
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Feste schwarze Platte, TC-behandelt
    Schwarz
    75 - 200 µl
    360 µl
    +
    20/bag
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 743.00 SFr.
    743.00 SFr.
    1 * 100 ST
       743.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    734-1664
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Feste weiße Platte, TC-behandelt
    Weiß
    75 - 200 µl
    360 µl
    +
    20/bag
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 808.00 SFr.
    808.00 SFr.
    1 * 100 ST
       808.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    734-1665
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Feste weiße Platte, TC-behandelt, ohne Deckel
    Weiß
    75 - 200 µl
    360 µl
    +
    25/bag
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 702.00 SFr.
    702.00 SFr.
    1 * 100 ST
       702.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    734-1549
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltschonende Herstellung
    Umweltzertifizierung
    RECs, ISO 14001 - Kennebunk
  • Flat bottom, untreated, without lid
    Schwarz
    75 - 200 µl
    360 µl
    -
    25/bag
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 633.00 SFr.
    633.00 SFr.
    1 * 100 ST
       633.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    734-1663
    Umweltfreundlichkeit
    Umweltzertifizierung