Fibronectin 96-well clear flat bottom TC-treated microplates, Corning® BioCoat®
Catalog # 734-0126
Supplier: Corning
Specifications
- Anz. Wells:96
- Verpackt:5 Platten
- Steril:-
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:96-Well-Platten
- Seq:03
- Environmentally Preferable:Umweltschonende Herstellung
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 - Bedford
- Kulturfläche:0,32 cm²
- VE:5