PURELL® Advanced Hygienic Hand Sanitising Foams
Katalognr. 115-1984
Anbieter: GOJO Industries - Europe Ltd
Technische Daten
- Bezeichnung:PURELL® Advanced Handdesinfektionsschaum 1200 ml Nachfüllpackung nur für PURELL TFX™-Spender
- Seq:03
- VE:2
Technische Daten
Über diesen Artikel
Eine hygienische, klinisch auf die Gesunderhaltung der Haut erprobte, Desinfektionsmittelrezeptur für Hände.
- Enriched with skin conditioners that help maintain skin moisture and improve overall skin feel
- Kills 99,99% of most common germs that may be harmful
- 70% alcohol formulation is suitable for frequent use by hospital staff
- Removable pump for easier recycling
- CLEAN SEALED™ refill helps prevent contamination
- Halal certified
Hygienischer Handdesinfektionsschaum den man nicht abspülen muss. Anwendung auf leicht verschmutzten Händen in Verbindung mit einem Handhygieneprogramm empfohlen.
GOJO SMART-FLEX™-Flaschen bestehen aus langlebigem, recycelbarem PET-Material, das für kristallene Klarheit sorgt und gleichzeitig 30% weniger Material verbraucht als starres HDPE-Material. Controlled collapse-Technologie Flaschen behalten beim Entleeren Ihre Form.
Certifications: Entspricht EN 1500, aktiv gegen Viren gemäß EN 14476, bakterizid EN 13727, EN 1276, levurozid EN 1650, EN 13624, fungizid EN 1650. Keine Absonderung auf Nahrungsmittel getestet: BS EN 4120:2007.
Ordering information: Some of these refills are part of the GOJO free dispenser program. To receive a FREE of CHARGE manual dispenser, you need to purchase at least one refill. The manual dispensers available for this offer are PURELL® ADX-12™ and PURELL® ES4 soap, and hand sanitiser. If you want a FREE of CHARGE touch-free dispenser, you need to purchase one case consisting of two refills to receive a PURELL® TFX™ white and two cases of two refills each to receive a PURELL® TFX™ metallic, PURELL® ES6 soap and hand sanitiser, or a PURELL® ES8 soap and hand sanitiser.