(Hydroxypropyl)methylcellulose (Hypromellose), 100 mPa.s USP Substitution Type 2208
Katalognr. SPCMHY123-125GM
Anbieter: Spectrum Chemical
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Poly bottle
- VE:1
- Seq:0001
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Viscosity of a 2% Aqueous Solution @ 20D °C:80 - 120 mPa·s
- Assay (Methoxy Groups):19.0 - 24.0%
- Assay (Hydroxypropoxy Groups):4.0 - 12.0%
- pH:5.0 - 8.0
- Loss On Drying:max. 5.0%
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:9004-65-3
Formel:C₃H₈O₂·xCH₄O
MDL-Nummer:MFCD00131360