Divinylbenzol (Isomerengemisch) stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
8.03598.9050
: Merck
:
- Packung:Steel barrel
- VE:50 kg
- Seq:4418
- Assay isomers (GC, area%):60.0 - 65.0 % (a/a)
- Density (d 20 °C/ 4 °C):0.913 - 0.916
- Assay isomers ethylvinyl benzol (GC, area%):34.0 - 39.0 % (a/a)
- Identity (IR):passes test
:
:130.19 g/mol
:195 °C (1013 hPa)
:0.91 g/cm³ (20 °C)
:215-325-5
:9,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:77 °C
:Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
:Kühlschrank
:3082
:GHS07
:GHS09
:1321-74-0
:C₁₀H₁₀
:MFCD01778656