AuftragsverfolgungKontakt
Dicamba Analytical standard, Fluka™ | Avantor
Dicamba Analytical standard, Fluka™
Dicamba Analytical standard, Analytical standard, Glass Bottle, 100 mg
Katalognr. HONCR1941-100MG
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Dicamba Analytical standard, Fluka™
Katalognr. HONCR1941-100MG
CAS Nummer:  
Dicamba Analytical standard, Fluka™
Dicamba Analytical standard, Analytical standard, Glass Bottle, 100 mg
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 29.23
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass Bottle
  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Analytical standard
  • Bezeichnung:
    Dicamba Analytical standard
  • Cat. No.:
    HONCR1941-100MG
  • CAS Nr.:
    1918-00-9
  • Molekulargewicht:
    221.04 g/mol
  • Physical form:
    Solid
  • MDL No.:
    MFCD00055283
  • Lagerbedingungen:
    RT
  • Synonym(s):
    3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid
  • Bezeichnung:
    Dicamba
  • Schmelzpunkt:
    115 °C
  • Formel:
    C₈H₆Cl₂O₃
Technische Daten