AuftragsverfolgungKontakt
Prothioconazole Analytical standard, Fluka™
Prothioconazole Analytical standard, Fluka™
Prothioconazole Analytical standard, Analytical standard, Glass Bottle, 100 mg
Katalognr. HONCR1935-100MG
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Prothioconazole Analytical standard, Fluka™
Katalognr. HONCR1935-100MG
CAS Nummer:  
Prothioconazole Analytical standard, Fluka™
Prothioconazole Analytical standard, Analytical standard, Glass Bottle, 100 mg
CAS Nummer:  
Preis
253.49 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass Bottle
  • VE:
    100 mg
  • Normen:
    Analytical standard
  • Bezeichnung:
    Prothioconazole Analytical standard
  • Cat. No.:
    HONCR1935-100MG
  • CAS Nr.:
    178928-70-6
  • Molekulargewicht:
    344.26 g/mol
  • Physical form:
    Crystalline
  • Lagerbedingungen:
    RT
  • Synonym(s):
    2-[2-(1-Chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
  • Bezeichnung:
    Prothioconazole
  • Schmelzpunkt:
    140.3 °C
  • Formel:
    C₁₄H₁₅Cl₂N₃OS
Technische Daten