AuftragsverfolgungKontakt
Acetaminophen Related Compounds, Reference Standard | Avantor
Acetaminophen Related Compounds, Reference Standard
Anbieter:   USP
Acetaminophen Related Compounds, Reference Standard
Anbieter:  USP
Zertifikate
3 Varianten
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 1003010.
  • 1003031.
  • 1003042.
  • Bezeichnung:
  • Acetaminophen Related Compound A
  • Acetaminophen Related Compound C
  • Acetaminophen Related Compound D
  • Synonym(s):
  • 4-(acetylamino)phenyl acetate
  • N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
  • N-phenylacetamide
  • CAS Nr.:
  • 2623-33-8
  • 614-80-2
  • 103-84-4
  • Formel:
  • C₁₀H₁₁NO₃
  • C₈H₉NO₂
  • C₈H₉NO
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Acetaminophen Related Compound A
    USP reference standard
    15 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 15 mg
    1 * 15 mg - SFr. 1’310.00
    SFr. 1’310.00
    1 * 15 mg
       SFr. 1’310.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1003010.
    Bezeichnung
    Acetaminophen Related Compound A
    Synonym(s)
    4-(acetylamino)phenyl acetate
    CAS Nr.
    2623-33-8
    Formel
    C₁₀H₁₁NO₃
  • Acetaminophen Related Compound C
    USP reference standard
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - SFr. 1’280.00
    SFr. 1’280.00
    1 * 50 mg
       SFr. 1’280.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1003031.
    Bezeichnung
    Acetaminophen Related Compound C
    Synonym(s)
    N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
    CAS Nr.
    614-80-2
    Formel
    C₈H₉NO₂
  • Acetaminophen Related Compound D
    USP reference standard
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - SFr. 1’310.00
    SFr. 1’310.00
    1 * 50 mg
       SFr. 1’310.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1003042.
    Bezeichnung
    Acetaminophen Related Compound D
    Synonym(s)
    N-phenylacetamide
    CAS Nr.
    103-84-4
    Formel
    C₈H₉NO