AuftragsverfolgungKontakt
Tetraxetan, Reference Standards
Tetraxetan, Reference Standards
Anbieter:   USP
Tetraxetan, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
2 Varianten
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Certifications: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 1652158.
  • 1652169.
  • Bezeichnung:
  • Tetraxetan
  • Tetraxetan Related Compound A
  • Synonym(s):
  • 2,2',2"-[10-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl]triacetic acid
  • CAS Nr.:
  • 60239-18-1
  • 2101625-18-5
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Tetraxetan
    USP reference standard
    Vial
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - SFr. 479.00
    SFr. 479.00
    1 * 50 mg
       SFr. 479.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1652158.
    Bezeichnung
    Tetraxetan
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    60239-18-1
  • Tetraxetan Related Compound A
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - SFr. 1’400.00
    SFr. 1’400.00
    1 * 25 mg
       SFr. 1’400.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1652169.
    Bezeichnung
    Tetraxetan Related Compound A
    Synonym(s)
    2,2',2"-[10-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl]triacetic acid
    CAS Nr.
    2101625-18-5