AuftragsverfolgungKontakt
Pergolide Related Compounds, Reference Standard | Avantor
Pergolide Related Compounds, Reference Standard
Anbieter:   USP
Pergolide Related Compounds, Reference Standard
Anbieter:  USP
Zertifikate
2 Varianten
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 1510845.
  • 1510867.
  • Bezeichnung:
  • Pergolide Mesylate
  • Pergolide Sulfoxide
  • CAS Nr.:
  • 66104-23-2
  • 72822-01-6
  • UN No.:
  • 1544
  • 1544
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Pergolide Mesylate
    USP reference standard
    Vial
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - 499.00 SFr.
    499.00 SFr.
    1 * 200 mg
       499.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1510845.
    Bezeichnung
    Pergolide Mesylate
    CAS Nr.
    66104-23-2
    UN No.
    1544
  • Pergolide Sulfoxide
    USP reference standard
    Vial
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 548.00 SFr.
    548.00 SFr.
    1 * 50 mg
       548.00 SFr.
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1510867.
    Bezeichnung
    Pergolide Sulfoxide
    CAS Nr.
    72822-01-6
    UN No.
    1544