AuftragsverfolgungKontakt
Levodopa, Reference Standards | Avantor
Levodopa, Reference Standards
Anbieter:   USP
Levodopa, Reference Standards
Anbieter:  USP
Zertifikate
3 Varianten
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Technische Daten
Technische Daten
  • Catalog No:
  • 1361010.
  • 1420006.
  • 1361009.
  • Bezeichnung:
  • Levodopa Related Compound A
  • Levodopa Related Compound B
  • Levodopa
  • Synonym(s):
  • 3-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)-L-alanine
  • 3-methoxytyrosine
  • CAS Nr.:
  • 27244-64-0
  • 7636-26-2
  • 59-92-7
  • Formel:
  • C₉H₁₁NO₅
  • C₁₀H₁₃NO₄
Technische Daten
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Levodopa Related Compound A
    USP reference standard
    Vial
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - SFr. 1’410.00
    SFr. 1’410.00
    1 * 50 mg
       SFr. 1’410.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1361010.
    Bezeichnung
    Levodopa Related Compound A
    Synonym(s)
    3-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)-L-alanine
    CAS Nr.
    27244-64-0
    Formel
    C₉H₁₁NO₅
  • Levodopa Related Compound B
    USP reference standard
    Vial
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - SFr. 1’410.00
    SFr. 1’410.00
    1 * 50 mg
       SFr. 1’410.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1420006.
    Bezeichnung
    Levodopa Related Compound B
    Synonym(s)
    3-methoxytyrosine
    CAS Nr.
    7636-26-2
    Formel
    C₁₀H₁₃NO₄
  • Levodopa
    USP reference standard
    Glasflasche für Feststoffe
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - SFr. 462.00
    SFr. 462.00
    1 * 200 mg
       SFr. 462.00
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1361009.
    Bezeichnung
    Levodopa
    Synonym(s)
    CAS Nr.
    59-92-7
    Formel
Empfehlungen